Få mere at vide
Chrom(III)-nitrat-nonahydrat, 99,99% min (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Chromnitrat bruges til fremstilling af alkalimetalfrie katalysatorer og til konservering. Det bruges til fremstilling af kromkatalysatorer, i tekstiltrykoperationer og som korrosionsinhibitor. Chrom(III)nitrat som en kilde til krom tilsættes til kosttilskud til ernæringsformål.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium (III) nitrate nonahydrate |
| Smeltepunkt | 60°C |
| Farve | Lilla |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN2720 |
| Merck Index | 14,2226 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and alcohol. |
| Formel vægt | 400.14 (238.01 Anhydrous) |
| Vis mere |