Få mere at vide
Chrom(III)-nitrat-nonahydrat, 99,99% min (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304878
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304878 5 g 5g
11314878 25 g 25g
11394868 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043182.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-02-8 | CrN3O9 | 238.01 g/mol
Chromnitrat bruges til fremstilling af alkalimetalfrie katalysatorer og til konservering. Det bruges til fremstilling af kromkatalysatorer, i tekstiltrykoperationer og som korrosionsinhibitor. Chrom(III)nitrat som en kilde til krom tilsættes til kosttilskud til ernæringsformål.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-02-8
Molekylær formel CrN3O9
Molekylvægt (g/mol) 238.01
MDL nummer MFCD00149659
InChI nøgle PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
PubChem CID 9887206
IUPAC navn chrom(3+);trinitrat;nonahydrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium (III) nitrate nonahydrate
Smeltepunkt 60°C
Farve Lilla
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2720
Merck Index 14,2226
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vægt 400.14 (238.01 Anhydrous)
Procent renhed ≥99.99%