Få mere at vide
Chrom(III)-nitrat-nonahydrat, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317297
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
Artikelnummer. 11317297
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011565.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug som katalysator, korrosionsinhibitor, i tekstiltryk
Chromnitrat bruges til fremstilling af alkalimetalfrie katalysatorer og til konservering. Det bruges til fremstilling af kromkatalysatorer, i tekstiltrykoperationer og som korrosionsinhibitor. Chrom(III)nitrat som en kilde til krom tilsættes til kosttilskud til ernæringsformål.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-02-8
Molekylær formel CrN3O9
Molekylvægt (g/mol) 238.01
MDL nummer MFCD00149659
InChI nøgle PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
PubChem CID 9887206
IUPAC navn chrom(3+);trinitrat;nonahydrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) nitrate nonahydrate
Smeltepunkt 60°C
Navn note nonahydrate
Farve Lilla
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98.5%
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vægt 400.14 (238.01 Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende Purple crystalline