Få mere at vide
Chrom(III)-nitrat-nonahydrat, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307297
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307297 25 g 25g
11397287 250 g 250g
11317297 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011565.14
Request Bulk or Custom Format
Til brug som katalysator, korrosionsinhibitor, i tekstiltryk
Chromnitrat bruges til fremstilling af alkalimetalfrie katalysatorer og til konservering. Det bruges til fremstilling af kromkatalysatorer, i tekstiltrykoperationer og som korrosionsinhibitor. Chrom(III)nitrat som en kilde til krom tilsættes til kosttilskud til ernæringsformål.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-02-8
Molekylær formel CrN3O9
Molekylvægt (g/mol) 238.01
MDL nummer MFCD00149659
InChI nøgle PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
PubChem CID 9887206
IUPAC navn chrom(3+);trinitrat;nonahydrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) nitrate nonahydrate
Smeltepunkt 60°C
Navn note nonahydrate
Farve Lilla
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 98.5%
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vægt 400.14 (238.01 Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende Purple crystalline