Få mere at vide
Chromium(III) Nitrate Monohydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10704371 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
500g, Glass Jar
Artikelnummer.
10704371 500g, Glass Jar
1 options
Artikelnummer. 10704371 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/5560/53
Antal Pris
1 1157.10 DKK / 500g
4 1154.79 DKK / 500g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 60°C
CAS 7789-02-8
Farve Black
pH 2.0 to 3.0
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel CrN3O9
MDL nummer 149659
InChI nøgle PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Molekylvægt (g/mol) 238.01
Formel vægt 400.14g/mol
Emballage Glass Jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium(III) nitrate nonahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.