Få mere at vide
Chromium(III) fluoride hydrate, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11351709
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 11351709
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012339.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123333-98-2
Molekylær formel CrF3
Molekylvægt (g/mol) 108.99
MDL nummer MFCD00016045
InChI nøgle FTBATIJJKIIOTP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn chromium(3+) trifluoride
SMIL [F-].[F-].[F-].[Cr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) fluoride hydrate
Smeltepunkt >1000°C
Farve Green
Fysisk form Crystalline
Mængde 250 g
FN nummer UN1756
Merck Index 14,2223
Formel vægt 108.99 (Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic