Få mere at vide
Chromium(III) fluoride, 98%
Artikelnummer. 11358617
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358617 2 g 2g
11348617 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035741.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7788-97-8
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7788-97-8
MDL nummer MFCD00016045
Synonym chromium fluoride, chromic fluoride, chromium 3+ trifluoride, acmc-1bht2, chromium 3+ ion trifluoride, chromic fluoride, solid un1756 corrosive, chromic fluoride, solution un1757 corrosive
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) fluoride
Smeltepunkt >1000°C
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1756
Merck Index 14,2223
Formel vægt 108.99
Procent renhed 99.98%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.8 g/mL