Få mere at vide
Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3), 98%
Artikelnummer. 10750945 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10750945 1 g Glasflaske 1g
10702984 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10750945 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389850010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10170-68-0 | C12H24Cl3CrO3 | 374.67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10170-68-0
Molekylær formel C12H24Cl3CrO3
Molekylvægt (g/mol) 374.67
MDL nummer MFCD00013222
InChI nøgle CYOMBOLDXZUMBU-UHFFFAOYSA-K
Synonym chromium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, chromium iii chloride tetrahydrofuran adduct, crcl3 thf 3, crcl3 3thf, chromium iii chloride tetrahydrofuran complex, chromium chloride; tris tetrahydrofuran, chromium iii chloride complex 1:3 tetrahydrofuran
PubChem CID 11100829
IUPAC navn oxolan; trichlorchrom
SMIL C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Cr](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
Smeltepunkt 143.0°C
Farve Lilla
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 98%
Formel vægt 374.67
Procent renhed 98%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P381-Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert.