Få mere at vide
Chrom(III) kloridhexahydrat, TRC
Artikelnummer. 30359751
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359751 100 g
30362090 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30359751 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC432620100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) Chloride Hexahydrate
CAS 10060-12-5
Molekylær formel Cl3CrH12O6
Mængde 100 g
Synonym Chromium chloride hexahydrate, Chromic chloride hexahydrate, Chromium chloride hexahydrate, Chromium trichloride hexahydrate, Chromium(III) chloride hexahydrate, Hexaaquachromium chloride, Hexaaquachromium(III) chloride
InChI formel InChI=1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
IUPAC navn krom(3+); trichlorid; Hexahydrat
Molekylvægt (g/mol) 266.45
Formel vægt 264.9105