Få mere at vide
Chrom(III) kloridhexahydrat, TRC
Artikelnummer. 30364690
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30364690 250 g
1 options
Artikelnummer. 30364690 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC432620250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) Chloride Hexahydrate
CAS 10060-12-5
Molekylær formel Cl3CrH12O6
Mængde 250 g
Synonym Chromium chloride hexahydrate, Chromic chloride hexahydrate, Chromium chloride hexahydrate, Chromium trichloride hexahydrate, Chromium(III) chloride hexahydrate, Hexaaquachromium chloride, Hexaaquachromium(III) chloride
InChI formel InChI=1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
IUPAC navn krom(3+); trichlorid; Hexahydrat
Molekylvægt (g/mol) 266.45
Formel vægt 264.9105