Få mere at vide
Chromium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (metals basis)
Beskrivelse
De vapor-phase co-reduktioner med andre metalhalogenider med brint resulterer i findelte intermetalliske forbindelser med anvendelser som strukturelle materialer eller forbindelser med nyttige termoelektriske, magnetiske og oxidationsmodstandsegenskaber. Det bruges som katalysator, til organisk syntese, til fremstilling af farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium(III) chloride |
| Smeltepunkt | ∽1150°C |
| Farve | Violet |
| Fysisk form | Flager |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (Metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in alcohol,water. |
| Formel vægt | 158.35 |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |