Få mere at vide
Chrom(III)chlorid, vandfri, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11393867
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393867 25 g 25g
11303877 5 g 5g
11313877 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035691.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 10025-73-7 | CrCl3
De vapor-phase co-reduktioner med andre metalhalogenider med brint resulterer i findelte intermetalliske forbindelser med anvendelser som strukturelle materialer eller forbindelser med nyttige termoelektriske, magnetiske og oxidationsmodstandsegenskaber. Det bruges som katalysator, til organisk syntese, til fremstilling af farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-73-7
Molekylær formel Cl3CrH12O6
MDL nummer MFCD00010948
Synonym chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) chloride
Smeltepunkt ∽1150 °C
Farve Violet
Fysisk form Flager
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99,9% (metalbasis)
Opløselighedsinformation Opløseligt i alkohol, vand.
InChI nøgle LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
IUPAC navn chromium(3+) hexahydrate trichloride
Molekylvægt (g/mol) 266.44
Formel vægt 158.35
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.87
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium(III) chloride, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chromic chloride