Få mere at vide
Chromium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11303877
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303877 5 g 5g
11393867 25 g 25g
11313877 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11303877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035691.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10025-73-7 | CrCl3
De vapor-phase co-reduktioner med andre metalhalogenider med brint resulterer i findelte intermetalliske forbindelser med anvendelser som strukturelle materialer eller forbindelser med nyttige termoelektriske, magnetiske og oxidationsmodstandsegenskaber. Det bruges som katalysator, til organisk syntese, til fremstilling af farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-73-7
Molekylær formel CrCl3
MDL nummer MFCD00010948
Synonym chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) chloride
Smeltepunkt ∽1150°C
Farve Violet
Fysisk form Flager
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,water.
Formel vægt 158.35
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.87