Få mere at vide
Chromium(III) chloride, anhydrous, 98%
Artikelnummer. p-7048978
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11351699
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012336.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10025-73-7
Chromchlorid og chromsulfat er blevet brugt som kosttilskud. Chrom(III)chlorid og chrom(III)sulfat kan anvendes til fremstilling af fødevarer til særlige ernæringsmæssige formål og i kosttilskud. Det findes i diverse applikationer, såsom katalysatorer, hærdere, bejdsemidler, tværbindingsmidler og bindemidler. Det bruges til at fremstille meget rent krom og andre kromforbindelser, som bejdsemiddel ved farvning af bomuld og til forkromning af metaller. Det bruges også til trivalent galvanisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-73-7
MDL nummer MFCD00010948
Synonym chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f
Tekniske data
Kogepunkt 1300°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) chloride
Navn note Anhydrous
Farve Violet
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
FN nummer UN3260
Merck Index 14,2222
Opløselighedsinformation Partially soluble in water.
Formel vægt 158.35
Procent renhed 98%
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.87 g/mL