Få mere at vide
Chrom(III)chlorid, vandfrit, 98 %
Artikelnummer. 11361699
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361699 250 g 250g
11351699 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361699 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012336.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10025-73-7
Chromchlorid og chromsulfat er blevet brugt som kosttilskud. Chrom(III)chlorid og chrom(III)sulfat kan anvendes til fremstilling af fødevarer til særlige ernæringsmæssige formål og i kosttilskud. Det findes i diverse applikationer, såsom katalysatorer, hærdere, bejdsemidler, tværbindingsmidler og bindemidler. Det bruges til at fremstille meget rent krom og andre kromforbindelser, som bejdsemiddel ved farvning af bomuld og til forkromning af metaller. Det bruges også til trivalent galvanisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-73-7
MDL nummer MFCD00010948
Synonym chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f
Tekniske data
Kogepunkt 1300 °C (sublimering)
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) chloride
Navn note Vandfri
Farve Violet
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Molekylær formel Cl3CrH12O6
FN nummer UN3260
Merck Index 14,2222
Opløselighedsinformation Delvist opløseligt i vand.
InChI nøgle LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
IUPAC navn chromium(3+) hexahydrate trichloride
Molekylvægt (g/mol) 266.44
Formel vægt 158.35
Procent renhed 98%
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.87 g/mL