Få mere at vide
Chromium(III) chloride, 99%, anhydrous
Artikelnummer. 10185583 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10185583 5 g Glasflaske 5g
10793381 25 g Plastflaske 25g
10752564 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10185583 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 190470050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10025-73-7 | Cl3Cr | 158.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-73-7
MDL nummer MFCD00010948
Synonym chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) chloride
Smeltepunkt 1152.0°C
Navn note 99%
Farve Lilla
Fysisk form Shiny Fluffy Powder or Flakes
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98.5% min
Molekylær formel Cl3Cr
Lineær formel CrCl3
Fieser 15,95
Merck Index 15, 2226
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Molekylvægt (g/mol) 158.36
Formel vægt 158.36
Procent renhed 99%
Emballage Glasflaske
Tæthed 2.76