Få mere at vide
Chrom(III)acetathydroxid, Cr 24%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321849
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 11321849
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012518.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 39430-51-8 | Cr3(OH)2(OOCCH3)7
Lejlighedsvis for at dehalogenere organiske forbindelser. bruges som iltscrubber, polymerindustri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39430-51-8
Molekylær formel Cr3(OH)2(OOCCH3)7
MDL nummer MFCD00058912
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) acetate hydroxide
Navn note Cr 24%
Farve Blå
Fysisk form Pulver
Mængde 2 kg
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in acetone. Soluble in hot water
Formel vægt 603.31