Få mere at vide
Chromium(III) 2-ethylhexanoate, 50% in 2-ethylhexanoic acid
Artikelnummer. 11487877
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487877 50 g 50g
11497877 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11487877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16560.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3444-17-5 | C24H45CrO6 | 481.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3444-17-5
Molekylær formel C24H45CrO6
Molekylvægt (g/mol) 481.61
MDL nummer MFCD00014005
InChI nøgle WBKDDMYJLXVBNI-UHFFFAOYNA-K
Synonym chromium iii 2-ethylhexanoate, chromium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, chromium 3+ salt 3:1, chromic 2-ethylhexanoate, chromium tris 2-ethylhexanoate, chromium 2-ethylhexanoate 1:3, 2-ethylhexanoic acid chromium iii salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, chromium 3+ salt, chromium 3+ ; 2-ethylhexanoate
PubChem CID 103012
IUPAC navn chrom(3+);2-ethylhexanoat
SMIL [Cr+3].CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) 2-ethylhexanoate
Lugt Weak, Characteristic
Mængde 50 g
Formel vægt 481.62
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% in 2-ethylhexanoic acid