Få mere at vide
Chromium (II) Chloride Tetrahydrate (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium (II) Chloride Tetrahydrate (Technical Grade) |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.Cr.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2 |
| Formel vægt | 193.92 |