Få mere at vide
Chromium(II) Chloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15828770
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
15828770 10 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15828770 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8024820010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(II) Chloride
Smeltepunkt 823°C to 825°C
CAS 10049-05-5
Mængde 10 g
MDL nummer MFCD00010947
Synonym Chromium(II) chloride, Chromium dichloride, Chromium(II) chloride
Molekylvægt (g/mol) 122.9