Få mere at vide
Chromium hexacarbonyl, 99+%
Artikelnummer. 10542744 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10542744
Brand: Thermo Scientific Acros 221050500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13007-92-6 | C6CrO6 | 220.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13007-92-6
Molekylær formel C6CrO6
Molekylvægt (g/mol) 220.06
MDL nummer MFCD00010945
InChI nøgle KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium hexacarbonyl, chromium carbonyl, chromium 0 hexacarbonyl, carbon monoxide; chromium, hexacarbonyl chromium, unii-920f3ejx2p, ccris 3186, chromium carbonyl oc-6-11, hexacarbonylchromium 10g
PubChem CID 25589
ChEBI CHEBI:33031
IUPAC navn kulilte; chrom
SMIL [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Cr]
Tekniske data
Kogepunkt 220°C
Kemisk navn eller materiale Chromium hexacarbonyl
Smeltepunkt 150°C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel Cr(CO)6
Merck Index 15, 2236
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in organic solvents
Formel vægt 220.06
Procent renhed ≥99%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.