Få mere at vide
Kromgranulater, -4+7 net, 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Chromium |
| Farve | Grå |
| Udseende | Grå granuler |
| Mængde | 250 g |
| Maskestørrelse | -4 +7 Mesh |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,999% (metalbasis) |
| Form | Granulær |