Få mere at vide
Chromium dioxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium dioxide |
| CAS | 12018-01-8 |
| Molekylær formel | CrO2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Chromium oxide (CrO2), Amdry 6415, Chromium dioxide, Chromium dioxide (CrO2), Chromium oxide, Chromium(IV) oxide, Magtrieve |
| InChI formel | InChI=1S/Cr.2O |
| SMIL | O=[Cr]=O |
| IUPAC navn | dioxochromium |
| Molekylvægt (g/mol) | 83.99 |
| Formel vægt | 83.9303 |