missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chromium dioxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium dioxide |
| CAS | 12018-01-8 |
| Molekylær formel | CrO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Chromium oxide (CrO2), Amdry 6415, Chromium dioxide, Chromium dioxide (CrO2), Chromium oxide, Chromium(IV) oxide, Magtrieve |
| InChI formel | InChI=1S/Cr.2O |
| SMIL | O=[Cr]=O |
| IUPAC navn | dioxochromium |
| Molekylvægt (g/mol) | 83.99 |
| Formel vægt | 83.9303 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?