Få mere at vide
Kromkuber, 12,5 mm (0,492 tommer) kvadrat, 99,97 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium cubes |
| Navn note | 12,5 mm (0,492 tommer) kvadratisk, varm isostatisk presset |
| Mængde | 1 Ea. |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈14,7 g/pc |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.97% |