Få mere at vide
Chromium crystallite pieces, 2-15mm (0.08-0.59in), 99.996% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048408
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11315958
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010453.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-47-3
Molekylær formel Cr
Molekylvægt (g/mol) 52.00
MDL nummer MFCD00010944
InChI nøgle VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC navn krom
SMIL [Cr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium crystallite pieces
Navn note 2 to 15mm (0.08 to 0.59 in.)
Mængde 10 g
Lugt Odorless
Form Crystalline Pieces
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.996%