Få mere at vide
Chrom krystallitstykker, 2-15 mm (0,08-0,59 tommer), 99,996% (metalbasis)
Artikelnummer. 11315958
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11315958 10 g 10g
11305958 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010453.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-47-3
Molekylær formel Cr
Molekylvægt (g/mol) 52.00
MDL nummer MFCD00010944
InChI nøgle VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC navn krom
SMIL [Cr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium crystallite pieces
Navn note 2 til 15 mm (0,08 til 0,59 tommer)
Mængde 10 g
Lugt Lugtfri
Form Krystallinske stykker
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.996%