Få mere at vide
Chromium carbide, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407375
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11334368
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042313.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12105-81-6 | Cr23C6
Chromcarbid er nyttig til overfladebehandling af metalkomponenter. Chromcarbid bruges til at belægge overfladen af et andet metal i en teknik kendt som termisk sprøjtning. Chromcarbid bruges som et tilsætningsstof i skæreværktøjer fremstillet af hårdmetal for at forbedre sejheden ved at forhindre vækst af store korn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12105-81-6
Molekylær formel Cr23C6
MDL nummer MFCD00678358
Synonym bis methane trichromium
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium carbide
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.5% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 1267.97
Lugt Odorless
Udseende Gray powder