Få mere at vide
Chromium carbide, 99.5% (metals basis)
Beskrivelse
Chromcarbid er nyttig til overfladebehandling af metalkomponenter. Chromcarbid bruges til at belægge overfladen af et andet metal i en teknik kendt som termisk sprøjtning. Chromcarbid bruges som et tilsætningsstof i skæreværktøjer fremstillet af hårdmetal for at forbedre sejheden ved at forhindre vækst af store korn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium carbide |
| Farve | Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.5% (Metal basis) |
| Opløselighedsinformation | Reacts with water. |
| Formel vægt | 1267.97 |
| Lugt | Odorless |
| Udseende | Gray powder |