Få mere at vide
Chromium carbide, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11397247
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397247 250 g 250g
11307257 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011547.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12012-35-0 | C2Cr3 | 180.01 g/mol
Chromcarbid er nyttig til overfladebehandling af metalkomponenter. Det bruges til at belægge overfladen af et andet metal i en teknik kendt som termisk sprøjtning. Det bruges også som et additiv i skæreværktøjer lavet af hårdmetal for at forbedre sejheden ved at forhindre vækst af store korn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12012-35-0
Molekylær formel C2Cr3
Molekylvægt (g/mol) 180.01
MDL nummer MFCD00016041
InChI nøgle UFGZSIPAQKLCGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium carbide, chromic carbide, chromium carbide,-325 mesh, amperit? 580.002, chromium 2+ ;methanidylidynechromium
PubChem CID 3650773
IUPAC navn chrom(2+);methanidylidynchrom
SMIL [Cr]#C[Cr]C#[Cr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium carbide
Smeltepunkt 1890°C
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3178
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 180.02
Procent renhed 99.5%