Få mere at vide
Chromium carbide, 99.5% (metals basis)
Description
Chromcarbid er nyttig til overfladebehandling af metalkomponenter. Det bruges til at belægge overfladen af et andet metal i en teknik kendt som termisk sprøjtning. Det bruges også som et additiv i skæreværktøjer lavet af hårdmetal for at forbedre sejheden ved at forhindre vækst af store korn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Chromium carbide |
| Smeltepunkt | 1890°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3178 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 180.02 |
| Procent renhed | 99.5% |
| Lugt | Odorless |