Få mere at vide
Chromium boride, 99% (metals basis)
Beskrivelse
Chromborid, er blevet brugt i plasmateknologi og til højtydende elektroder i elektronmikroskoper, metalmatrix-kompositter (MMC'er), skæreværktøjer og cermets til bearbejdning af aluminium. chromdiborid er anerkendt for at give overlegen ydeevne i miljøer med ætsende slid. Chromdiborid tynde film besidder ønskelige kombinationer af egenskaber, som er attraktive for en lang række potentielle industrielle anvendelser. Som en slidbestandig komponent i svejsematerialer og pulvere til sprøjtning i teknik og metallurgi, Beskyttelse af ydre overflader og lejeflader på maskindele mod slibende slid ved plasmasprøjtning, I fremstilling af aluminiumfordampere og til aluminiumelektrolyser reparationsarbejde, I kerneteknik som neutronabsorptionsmateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium boride |
| Farve | Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99% (Metals basis) |
| Opløselighedsinformation | It is insoluble in water. |
| Formel vægt | 73.62 |
| Lugt | Odorless |