Få mere at vide
Chromium boride, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11337417
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337417 25 g 25g
11347417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012570.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12007-16-8 | CrB2
Chromborid, er blevet brugt i plasmateknologi og til højtydende elektroder i elektronmikroskoper, metalmatrix-kompositter (MMC'er), skæreværktøjer og cermets til bearbejdning af aluminium. chromdiborid er anerkendt for at give overlegen ydeevne i miljøer med ætsende slid. Chromdiborid tynde film besidder ønskelige kombinationer af egenskaber, som er attraktive for en lang række potentielle industrielle anvendelser. Som en slidbestandig komponent i svejsematerialer og pulvere til sprøjtning i teknik og metallurgi, Beskyttelse af ydre overflader og lejeflader på maskindele mod slibende slid ved plasmasprøjtning, I fremstilling af aluminiumfordampere og til aluminiumelektrolyser reparationsarbejde, I kerneteknik som neutronabsorptionsmateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12007-16-8
Molekylær formel CrB2
MDL nummer MFCD00016043
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium boride
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99% (Metals basis)
Opløselighedsinformation It is insoluble in water.
Formel vægt 73.62