Få mere at vide
Chromium arsenide, 99% (metals basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7050650
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11343598
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039205.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12254-85-2
Molekylær formel AsCr
Molekylvægt (g/mol) 126.92
MDL nummer MFCD00198045
InChI nøgle OAMWSOUCVTVANH-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromiumylidynearsane, chromium arsenide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium arsenide
Fysisk form Powder
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metals basis)
FN nummer UN1557
Formel vægt 178.98
Procent renhed 99%