Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium |
| Smeltepunkt | 1857.0 °C |
| Kogepunkt | 2642,0 °C |
| Tæthed | 7.2000g/mL |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | Cr |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. |
| Formel vægt | 52 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | Ren |
Sikkerhed og håndtering
- Chromium
- Advarsel
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt deponeri