Få mere at vide
Chromium(0) Hexacarbonyl, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15894661
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
15894661 25 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15894661 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8221960025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 13007-92-6
Smeltepunkt 149°C to 150°C
Tæthed 1.77 g/cm3 at 20°C
Molekylær formel Cr(CO)6
MDL nummer MFCD00010945
Mængde 25 g
Synonym Chromium(0) hexacarbonyl, Chromiumcarbonyl, Chromium(0) hexacarbonyl
Molekylvægt (g/mol) 220.06