missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chromic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromic Acid |
| CAS | 7738-94-5 |
| Molekylær formel | Cr H2 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Chromic(VI) Acid, Chromium Hydroxide Oxide, Chromium Oxide Hydroxide |
| InChI formel | InChI=1S/Cr.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2 |
| SMIL | O[Cr](=O)(=O)O |
| IUPAC navn | dihydroxy(dioxo)chromium |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.01 |
| Formel vægt | 117.9358 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?