Få mere at vide
Chromic Acid, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10142302 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10142302 1 L Plastic Coated Glass bottle 1 L
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10142302 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/3500/PC15
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
pH 0.3
Farve Colorless to Yellow
Smeltepunkt 10°C
Kogepunkt 290°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Mængde 1 L
Fysisk form Liquid
MDL nummer 10952
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromic Acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, Chromic acid