Beskrivelse
Inkluderer:
- Dataklient til databehandling
- Compliance-værktøjer, der muliggør brugerstyring, objektrevisionsspor, versionsstyring og elektroniske signaturer
- Instrumentbetjening (både lokalt og fjernstyret)
- Virtual Column Fuldstændig, hvilket muliggør modellering af både isokratiske og lineære gradientseparationer
- Report Designer Pro til oprettelse og/eller optegnelse af brugerdefinerede Excel-lignende formler.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kromatografisoftware |
| Til brug med (udstyr) | Chromeleon CDS |
| Certificeringer/compliance | 21 CFR |
| Produktlinje | Chromeleon 7 |
| Operativsystem | Windows 11 |
| Mængde | 1 hv. |