Få mere at vide
Chromeazurol S, Honeywell™
Artikelnummer. 15636910
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15636910 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15636910 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 7268725G
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Indikator for metaltitrering
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromeazurol S
CAS 1667-99-8
Molekylær formel C23H13Cl2Na3O9S
MDL nummer MFCD00001615
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4110655
InChI nøgle FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K
SMIL CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC navn trinatrium;5-[(3-carboxy-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)-(2,6-dichlor-3-sulfonatophenyl)methyl]-3-methyl-2-oxidobenzoat
Molekylvægt (g/mol) 605.277
PubChem CID 54736314
Formel vægt 605.28g/mol
Mængde 25 g