Få mere at vide
Bochem™ Termometer klemme
Artikelnummer. 10478432
Skift visning
Produkttype:
Termometer klemme
Artikelnummer. Produkttype
10478432 Termometer klemme
1 options
Artikelnummer. 10478432 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 5621
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Designet med et drejeligt tophoved for alsidig 360° positionering. Bochem™ Termometerklemme har en skrueklemme og v-hak stangholdeblok og uafhængigt justerbare kæber.
  • Drejeligt bosshoved.
  • V-hak og skrueklemme til placering af støttestang.
  • Uafhængigt justerbare kæber.
Tekniske data
Vægt (metrisk) 119 g
Produkttype Termometer klemme