Få mere at vide
Bochem™ Krom stål PVC-belagt 3-fingre klemmer
Artikelnummer. p-8000051
Bredde (metrisk):
0 til 35 mm
0 til 60 mm
Artikelnummer. 10556951
Brand: Bochem™ 5626
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer skaft. Bochem™ Kromstål PVC-belagt 3-fingre klemmer spændvidden kan uafhængigt justeres med 2 reguleringsskruer.
  • Finger PVC belagt
  • Spændvidden kan justeres uafhængigt med 2 reguleringsskruer
  • Med skaft
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type 3 Finger klemme
Materiale Krom stål
Længde (metrisk) 150 mm
Bredde (metrisk) 0 til 35 mm
Diameter (metrisk) indvendig 10 mm