Få mere at vide
Bochem™ Krom stål PVC-belagt 3-fingre klemmer
Bredde (metrisk):
0 til 35 mm
0 til 60 mm
Beskrivelse
- Finger PVC belagt
- Spændvidden kan justeres uafhængigt med 2 reguleringsskruer
- Med skaft
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | 3 Finger klemme |
| Materiale | Krom stål |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Bredde (metrisk) | 0 til 60 mm |
| Diameter (metrisk) indvendig | 10 mm |