Få mere at vide
RETSCH Krom stål slibekugler
Artikelnummer. 10268370 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10268370 20 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10268370 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 05.368.0033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2380.00 DKK
    45.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 2334.62 DKK
    98% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Produkttype Slibebolde
Diameter (metrisk) 20 mm
Til brug med (udstyr) mm 200 og mm 301
Materiale Krom stål