Få mere at vide
BINDER™ Stativ
Shop alle BINDER produkter
Materiale:
Forkromet
Beskrivelse
- Forkromet
- Til brug i en række kamre
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Reol - forkromet |
| Til brug med (udstyr) | BD 720, ED 720 |
| Materiale | Forkromet |
| Type | Stativ |