Få mere at vide
Chrome Azurol S, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493182 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11493182 10 g
11427554 10 g
11403192 25 g
11413192 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11493182 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215498210
Chrome Azurol S is used as a reagent for determination of fluoride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1667-99-8
Molekylær formel C23H13Cl2Na3O9S
Molekylvægt (g/mol) 605.277
MDL nummer MFCD00001615
InChI nøgle FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K
Synonym Mordant Blue 29, C.I. 43825
PubChem CID 54736314
IUPAC navn trinatrium;5-[(3-carboxy-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)-(2,6-dichlor-3-sulfonatophenyl)methyl]-3-methyl-2-oxidobenzoat
SMIL CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chrome Azurol S
Navn note Dye content: approx. 65%
Formel vægt 605.29
Farve Brun
Mængde 10 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chrome Azurol S
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chrome Azurol S