Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chrome Azurol S
Artikelnummer. 10511831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10511831 25 g Glasflaske 25g
10299223 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10511831 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 190050250
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 1667-99-8 | C23H13Cl2Na3O9S | 605.277 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1667-99-8
Molekylær formel C23H13Cl2Na3O9S
Molekylvægt (g/mol) 605.277
MDL nummer MFCD00001615
InChI nøgle FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K
Synonym C.I. 43825, Mordant Blue 29
PubChem CID 54736314
IUPAC navn trinatrium;5-[(3-carboxy-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)-(2,6-dichlor-3-sulfonatophenyl)methyl]-3-methyl-2-oxidobenzoat
SMIL CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chrome Azurol S
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 424 to 436nm (c=0.03g/L in H2O)
Formel vægt 605.29
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Sort til Brun
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chrome Azurol S
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.