Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 80 C18 ec Polypropylen Flash-søjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
:
ID: 30,8 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 240 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Flash kolonne |
| Kolonnetype | Flash kolonne |
| Til brug med (udstyr) | Bruges direkte i Teledyne Isco Ledsager, Rf |