Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 40 C18 ec Polypropylen Flash-søjle
Artikelnummer. 10339384 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
171 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10339384 171 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10339384 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 732813
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Tekniske data
Længde (metrisk) 171 mm
Materiale Polypropylen
Type Flash kolonne
Kolonnetype Flash kolonne
Til brug med (udstyr) Bruges direkte i Teledyne Isco Ledsager, Rf