Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 4 SiOH Polypropylen Flash-søjle
Artikelnummer. 12777740 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
ID: 12,4 mm
Artikelnummer.
12777740 ID: 12,4 mm
1 options
Artikelnummer. 12777740 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 732800
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Tekniske data
Længde (metrisk) 98 mm
Materiale Polypropylen
Type Flash kolonne
Kolonnetype Flash kolonne
Til brug med (udstyr) Bruges direkte i Teledyne Isco Ledsager, Rf